Få mere at vide
Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertikalt elektroforesesystem: Glasplader
Shop alle Thermo Scientific produkterTekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | FisherBiotech FB-VE10-1 Vertikalt elektroforesesystem; Owl™ P7-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Type | Glasplade med kærv |
| Materiale | Glas |
| Tykkelse (engelsk) | 0,09 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.24 cm |
| Længde (metrisk) | 10 cm |
| Bredde (metrisk) | 10 cm |
| Højde (engelsk) | 0,09 tommer. |
| Højde (metrisk) | 0.24 cm |