Få mere at vide
Fisherbrand™ Kam til brug med FB-VE10-1 vertikalt elektroforesesystem
Artikelnummer. p-143081
Tykkelse (metrisk) tænder:
0,05 cm
0,08 cm
0,15 cm
0,77 cm
Tænder tæller:
6
8
10
12
15
20
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12404667
Brand: Fisherbrand™ MP8A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertikalt elektroforesesystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl P8 Series Elektroforesesystem
Type 16-brøndskam, 1,5 mm tykkelse
Gel Dimensioner 10 x 10 cm
Tænder tæller 8
Tykkelse (metrisk) tænder 0,77 cm
Volumen (metrisk) Nå 62μ L
Længde (engelsk) Footprint 5,9 tommer
Længde (engelsk) Gel 3,9 tommer.
Længde (metrisk) fodaftryk 15 cm
Længde (metrisk) Gel 10 cm
Bredde (engelsk) Gel 3,9 tommer.
Bredde (engelsk) Tænder 0,3 tommer.
Bredde (metrisk) fodaftryk 13 cm
Bredde (metrisk) Gel 10 cm
Bredde (metrisk) tænder 0.77 cm
Højde (engelsk) Footprint 5,11 tommer
Højde (metrisk) fodaftryk 13 cm