Få mere at vide
Fisherbrand™ Kam til brug med FB-VE10-1 vertikalt elektroforesesystem
Tykkelse (metrisk) tænder:
0,05 cm
0,08 cm
0,15 cm
0,77 cm
Tænder tæller:
6
8
10
12
15
20
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Owl P8 Series Elektroforesesystem |
| Type | 25-brøndskam, 1,0 mm tykkelse |
| Gel Dimensioner | 10 x 10 cm |
| Tænder tæller | 15 |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 0,05 cm |
| Volumen (metrisk) Nå | 23μ L |
| Længde (engelsk) Footprint | 5,9 tommer |
| Længde (engelsk) Gel | 3,9 tommer. |
| Længde (metrisk) fodaftryk | 15 cm |
| Længde (metrisk) Gel | 10 cm |
| Vis mere |