Få mere at vide
Fisherbrand™ Kam til brug med FB-VE10-1 vertikalt elektroforesesystem
Artikelnummer. 11933015
Tykkelse (metrisk) tænder:
0,05 cm
0,08 cm
0,15 cm
0,77 cm
Tænder tæller:
6
8
10
12
15
20
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11933015
Brand: Fisherbrand™ MP10C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertikalt elektroforesesystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl P8 Series Elektroforesesystem
Type 16-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
Gel Dimensioner 10 x 10 cm
Tænder tæller 10
Tykkelse (metrisk) tænder 0,08 cm
Volumen (metrisk) Nå 73μ L
Længde (engelsk) Footprint 5,9 tommer
Længde (engelsk) Gel 3,9 tommer.
Længde (metrisk) fodaftryk 15 cm
Længde (metrisk) Gel 10 cm
Bredde (engelsk) Gel 3,9 tommer.
Bredde (engelsk) Tænder 0,22 tommer.
Bredde (metrisk) fodaftryk 13 cm
Bredde (metrisk) Gel 10 cm
Bredde (metrisk) tænder 0.57 cm
Højde (engelsk) Footprint 5,11 tommer
Højde (metrisk) fodaftryk 13 cm