Få mere at vide
Fisherbrand™ DNA-sekventeringssystemer: Kileafstandssæt til udgået model FB-SEQ-2045
Beskrivelse
Til brug med udgået model FB-SEQ-2045
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Sekventering af gelstøbesystemer |
| Højde (metrisk) | 0.04 cm |
| Produkttype | Kileafstandssæt |
| Mængde | 2/pakke |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 0,4 til 0,8 mm |
| Bredde (metrisk) | 1 cm |