Få mere at vide
Fisherbrand™ DNA-sekventeringssystemer: Spacer til Model FB-SEQ-3545, Spacer
Artikelnummer. 11937515 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
0,04 cm
Tykkelse (metrisk) tænder:
0,4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Tykkelse (metrisk) tænder Pakningsstørrelse
11937515 0,04 cm 0,4 mm Pakke med 2
11525265 0,04 cm 0,4 mm Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11937515 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. S2SSA4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00 DKK
    302.91 DKK / Pakke med 2
    Spare 6.09 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
DNA Sequencing Systems Spacere til model FB-SEQ-3545
Til brug med model FB-SEQ-3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Sekventering af gelstøbesystemer
Højde (engelsk) Footprint 4,8 tommer
Højde (metrisk) 0,04 cm
Højde (metrisk) fodaftryk 12.2 cm
Længde (metrisk) 45 cm
Produkttype Afstandssæt
Tykkelse (metrisk) tænder 0,4 mm
Bredde (metrisk) 1 cm
Bredde (metrisk) fodaftryk 21 cm