Få mere at vide
Fisherbrand™ DNA-sekventeringssystemer: glasplader til model FB-SEQ-3545
Artikelnummer. 11917515 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Blankt glas
Udskæret glas
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11917515 Udskæret glas Hver
11907515 Blankt glas Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11917515 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. S2S45R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00 DKK
    323.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.19 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 27-01-2027
DNA Sequencing Systems glasplader til model FB-SEQ-3545
Til brug med model FB-SEQ-3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Sekventering af gelstøbesystemer
Længde (metrisk) 45 cm
Produkttype Udskæret glas
Tykkelse (metrisk) tænder 4.5 mm