Få mere at vide
Fisherbrand™ DNA-sekventeringssystemer: Glasplader til udgået model FB-SEQ-2045
Artikelnummer. 11967425 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Blankt glas
Udskæret glas
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
11967425 Udskæret glas Hver
11957425 Blankt glas Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11967425 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. S1S45R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00 DKK
    302.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.09 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
DNA Sequencing Systems glasplader til udgået model FB-SEQ-2045
Til brug med udgået model FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Sekventering af gelstøbesystemer
Højde (metrisk) 0.32 cm
Længde (metrisk) 45 cm
Produkttype Udskæret glas
Tykkelse (metrisk) tænder 4.57 mm
Bredde (metrisk) 20 cm