Få mere at vide
Fisherbrand™ DNA-sekventeringssystemer: Glasplader til udgået model FB-SEQ-2045
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Til brug med udgået model FB-SEQ-2045
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Sekventering af gelstøbesystemer |
| Højde (metrisk) | 0.32 cm |
| Længde (metrisk) | 45 cm |
| Produkttype | Blankt glas |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 4.57 mm |
| Bredde (metrisk) | 20 cm |