Få mere at vide
Fisherbrand™ DNA-sekventeringssystemer: kamme til model FB-SEQ-3545
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Til brug med model FB-SEQ-3545
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Sequencer med bagside af aluminium |
| Højde (engelsk) Footprint | 19,6 tommer. |
| Højde (metrisk) fodaftryk | 50 cm |
| Længde (engelsk) Footprint | 9'' |
| Længde (engelsk) Gel | 17,7 tommer |
| Længde (metrisk) fodaftryk | 23 cm |
| Længde (metrisk) Gel | 45 cm |
| Produkttype | Kam |
| Tænder tæller | 78 |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 0.2 mm |
| Vis mere |