Få mere at vide
Fisherbrand™ DNA-sekventeringssystemer: kamme til model FB-SEQ-3545
Artikelnummer. 11947515 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk) Nå:
5 μL
9 μL
15 μL
Tænder tæller:
40
78
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nå Tænder tæller unitSize
11947515 9 μL 78 Hver
11987505 15 μL 40 Hver
12414727 5 μL 78 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11947515 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. S2SSHARK4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.00 DKK
    373.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.21 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
DNA-sekventeringssystemer kamme til model FB-SEQ-3545
Til brug med model FB-SEQ-3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Sequencer med bagside af aluminium
Højde (engelsk) Footprint 19,6 tommer.
Højde (metrisk) fodaftryk 50 cm
Længde (engelsk) Footprint 9''
Længde (engelsk) Gel 17,7 tommer
Længde (metrisk) fodaftryk 23 cm
Længde (metrisk) Gel 45 cm
Produkttype Kam
Tænder tæller 78
Tykkelse (metrisk) tænder 0.4 mm
Volumen (metrisk) Nå 9 μL
Bredde (engelsk) Gel 13,7 tommer
Bredde (metrisk) fodaftryk 23 cm