Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til FB-VE16-1 vertikalt elektroforesesystem
Artikelnummer. 11993045 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk) Nå:
51μ L
69 μl
96μ L
107μ L
129μ L
183μ L
201μ L
343μ L
Længde (metrisk) fodaftryk:
16 cm
20 cm
Tænder tæller:
10
15
20
24
Bredde (metrisk) tænder:
0,29 cm
0,39 cm
0,61 cm
1,04 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nå Længde (metrisk) fodaftryk Tænder tæller Bredde (metrisk) tænder Pakningsstørrelse
11993045 129μ L 20 cm 20 0,39 cm Hver
11973045 201μ L 20 cm 15 0,61 cm Hver
11963045 107μ L 20 cm 15 0,61 cm Hver
11913035 183μ L 20 cm 10 1,04 cm Hver
11923035 343μ L 20 cm 10 1,04 cm Hver
11983045 69 μl 20 cm 20 0,39 cm Hver
11903055 51μ L 20 cm 24 0,29 cm Hver
11913055 96μ L 16 cm 24 0,29 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11993045 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. P120D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00 DKK
    360.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.64 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Skaber brøndene i geler til elektroforese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl P1-CST Multiple Gradient Gel Caster
Type 12-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
Gel Dimensioner 16 x 14 cm
Tænder tæller 20
Tykkelse (metrisk) tænder 0.15 cm
Volumen (metrisk) Nå 129μ L
Længde (engelsk) Footprint 7,87 tommer
Længde (engelsk) Gel 6,3''
Længde (metrisk) fodaftryk 20 cm
Længde (metrisk) Gel 16 cm
Bredde (engelsk) Gel 5,5''
Bredde (engelsk) Tænder 0,15 tommer.
Bredde (metrisk) fodaftryk 13 cm
Bredde (metrisk) Gel 14 cm
Bredde (metrisk) tænder 0,39 cm
Højde (engelsk) Footprint 7,08''.
Højde (metrisk) fodaftryk 18 cm