Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til FB-VE16-1 vertikalt elektroforesesystem
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk) Nå:
51μ L
69 μl
96μ L
107μ L
129μ L
183μ L
201μ L
343μ L
Længde (metrisk) fodaftryk:
16 cm
20 cm
Tænder tæller:
10
15
20
24
Bredde (metrisk) tænder:
0,29 cm
0,39 cm
0,61 cm
1,04 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Owl P1-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Type | Comb |
| Gel Dimensioner | 16 x 14 cm |
| Tænder tæller | 20 |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 0.08 cm |
| Volumen (metrisk) Nå | 69 μl |
| Længde (engelsk) Footprint | 7.87 in. |
| Længde (engelsk) Gel | 6.3 in. |
| Længde (metrisk) fodaftryk | 20 cm |
| Længde (metrisk) Gel | 16 cm |
| Vis mere |