Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til FB-VE16-1 vertikalt elektroforesesystem
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Owl P1-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Type | 12-brøndskam, 1,5 mm tykkelse |
| Gel Dimensioner | 16 x 14 cm |
| Tænder tæller | 15 |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 0.15 cm |
| Volumen (metrisk) Nå | 201μ L |
| Længde (engelsk) Footprint | 7,87 tommer |
| Længde (engelsk) Gel | 6,3'' |
| Længde (metrisk) fodaftryk | 20 cm |
| Længde (metrisk) Gel | 16 cm |
| Vis mere |