Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til FB-VE16-1 vertikalt elektroforesesystem
Artikelnummer. 11903055 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk) Nå:
51μ L
69 μl
96μ L
107μ L
129μ L
183μ L
201μ L
343μ L
Længde (metrisk) fodaftryk:
16 cm
20 cm
Tænder tæller:
10
15
20
24
Bredde (metrisk) tænder:
0,29 cm
0,39 cm
0,61 cm
1,04 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11903055
Brand: Fisherbrand™ P124C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skaber brøndene i geler til elektroforese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl P1-CST Multiple Gradient Gel Caster
Type 8-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
Gel Dimensioner 16 x 14 cm
Tænder tæller 24
Tykkelse (metrisk) tænder 0.08 cm
Volumen (metrisk) Nå 51μ L
Længde (engelsk) Footprint 7,87 tommer
Længde (engelsk) Gel 6,3''
Længde (metrisk) fodaftryk 20 cm
Længde (metrisk) Gel 16 cm
Bredde (engelsk) Gel 5,5''
Bredde (engelsk) Tænder 0,11 tommer.
Bredde (metrisk) fodaftryk 13 cm
Bredde (metrisk) Gel 14 cm
Bredde (metrisk) tænder 0,29 cm
Højde (engelsk) Footprint 7,08''.
Højde (metrisk) fodaftryk 18 cm