Få mere at vide
Fisherbrand™ 20-tands kamme til Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk) Nå:
97μ L
182μ L
Tykkelse (metrisk) tænder:
0,08 cm
0,15 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Type | 12-brøndskam, 0,75 mm tykkelse |
| Gel Dimensioner | 20 x 20 cm |
| Tænder tæller | 20 |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 0,08 cm |
| Volumen (metrisk) Nå | 97μ L |
| Længde (engelsk) Footprint | 9,84''. |
| Længde (engelsk) Gel | 7,8'' |
| Længde (metrisk) fodaftryk | 25 cm |
| Længde (metrisk) Gel | 20 cm |
| Vis mere |