Få mere at vide
Fisherbrand™ 20-tands kamme til Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Artikelnummer. 11973055 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk) Nå:
97μ L
182μ L
Tykkelse (metrisk) tænder:
0,08 cm
0,15 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11973055
Brand: Fisherbrand™ P220C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
20-tands kamme til Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
  • Til brug med Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Type 12-brøndskam, 0,75 mm tykkelse
Gel Dimensioner 20 x 20 cm
Tænder tæller 20
Tykkelse (metrisk) tænder 0,08 cm
Volumen (metrisk) Nå 97μ L
Længde (engelsk) Footprint 9,84''.
Længde (engelsk) Gel 7,8''
Længde (metrisk) fodaftryk 25 cm
Længde (metrisk) Gel 20 cm
Bredde (engelsk) Gel 7,8''
Bredde (engelsk) Tænder 0,21 tommer.
Bredde (metrisk) fodaftryk 13 cm
Bredde (metrisk) Gel 20 cm
Bredde (metrisk) tænder 0.55 cm
Højde (engelsk) Footprint 9,05 tommer
Højde (metrisk) fodaftryk 23 cm