Få mere at vide
Fisherbrand™ 10-tands kamme til Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Artikelnummer. p-4888824
Tykkelse (engelsk):
0,8 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11933055
Brand: Fisherbrand™ P210D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
10-tands kamme til Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
  • Til brug med Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Type 16-brøndskam, 0,75 mm tykkelse
Gel Dimensioner 20 x 13 cm
Tænder tæller 10
Tykkelse (engelsk) 1,5 mm
Tykkelse (metrisk) tænder 0.15 cm
Volumen (metrisk) Nå 449μ L
Længde (engelsk) Footprint 5,11 tommer
Længde (engelsk) Gel 7,8''
Længde (metrisk) fodaftryk 13 cm
Længde (metrisk) Gel 20 cm
Bredde (engelsk) Gel 7,8''
Bredde (engelsk) Tænder 0,53 tommer
Bredde (metrisk) fodaftryk 25 cm
Bredde (metrisk) Gel 20 cm
Bredde (metrisk) tænder 1.36 cm
Højde (engelsk) Footprint 9,05 tommer
Højde (metrisk) fodaftryk 23 cm