Få mere at vide
Fisherbrand™ Wellwash™ og Wellwash™ Versa™ Mikroplade Strip Washer: Vaskehoveder
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Wellwash Mikroplade Strip Washer, Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
Type:
Blankt vaskehoved
Vask hoved
Pakningsstørrelse:
Hver
Holder:
2 x 8
Beskrivelse
Til brug med Fisher Scientific Wellwash og Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
Applikationer:
ELISA-baserede assays, cellevask
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | ELISA-baserede assays, cellevask |
| Type | Blankt vaskehoved |
| Til brug med (udstyr) | Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer |