Få mere at vide
Fisherbrand™ Wellwash™ og Wellwash™ Versa™ Mikroplade Strip Washer: Vaskehoveder
Artikelnummer. 11768006 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Wellwash Mikroplade Strip Washer, Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
Produkttype:
Blindvaskehoved
Wash Head
Pakningsstørrelse:
Hver
Holder:
2 x 8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Produkttype Pakningsstørrelse Holder
11768006 Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer Wash Head Hver -
11778006 Wellwash Mikroplade Strip Washer, Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer Wash Head Hver -
11798006 Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer Wash Head Hver 2 x 8
11788006 Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer Wash Head Hver -
11777986 Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer Blindvaskehoved Hver -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11768006 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. N10800
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Tilbehør til Fisher Scientific Wellwash og Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
Til brug med Fisher Scientific Wellwash og Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
Applikationer:
ELISA-baserede assays, cellevask
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) ELISA-baserede assays, cellevask
Til brug med (udstyr) Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
Produkttype Wash Head