Få mere at vide
Thermo Scientific™ Wellwash™ og Wellwash™ Versa™ Mikroplade Strip Washer: Reserveflasker
Artikelnummer. p-4882337 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
2 l
4 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11717996
Brand: Thermo Scientific™ N10822
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbehør til Fisher Scientific Wellwash og Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
Til brug med Fisher Scientific Wellwash og Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
Erstat flasker i forskellige størrelser for ekstra bekvemmelighed
ELISA-baserede assays, cellevask
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Solid hætte
Kapacitet (engelsk) 135,25 oz.
Kapacitet (metrisk) 4 l
Form Rund
Type Opbevaringsflaske
Til brug med (udstyr) Wellwash Mikroplade Strip Washer, Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer