Få mere at vide
Thermo Scientific™ Wellwash™ og Wellwash™ Versa™ Mikroplade Strip Washer: Reserveflasker
Artikelnummer. 11717996 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
4 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11717996 4 l Hver
11707996 2 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11717996 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N10822
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tilbehør til Fisher Scientific Wellwash og Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
Til brug med Fisher Scientific Wellwash og Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
Erstat flasker i forskellige størrelser for ekstra bekvemmelighed
ELISA-baserede assays, cellevask
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Solid hætte
Kapacitet (engelsk) 135,25 oz.
Kapacitet (metrisk) 4 l
Form Rund
Til brug med (udstyr) Wellwash Mikroplade Strip Washer, Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
Produkttype Opbevaringsflaske