Få mere at vide
Thermo Scientific™ Wellwash™ og Wellwash™ Versa™ Mikroplade Strip Washer: Reserveflasker
Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
2 l
4 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug med Fisher Scientific Wellwash og Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
Erstat flasker i forskellige størrelser for ekstra bekvemmelighed
ELISA-baserede assays, cellevask
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Solid hætte |
| Kapacitet (engelsk) | 67,62 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Til brug med (udstyr) | Wellwash Mikroplade Strip Washer, Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer |