Få mere at vide
Thermo Scientific™ Wellwash™ og Wellwash™ Versa™ Mikroplade Strip Washer: Flasker
Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
2 l
4 l
9 l
Type:
Affaldsflaske
Skylleflaske
Vaskeflaske
Vaskeflaske A
Vaskeflaske B
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tilbehør til Fisher Scientific Wellwash og Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
Til brug med Fisher Scientific Wellwash og Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
- Erstat flasker i forskellige størrelser for ekstra bekvemmelighed
- Vaske- og affaldsflasker inkluderer væskeniveausensorer
- 4L vaske- og 9L affaldsflasker fås til automatiseringsapplikationer
ELISA-baserede assays, cellevask
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Hætte med slange og væskeniveausensorer |
| Kapacitet (engelsk) | 135,25 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 4 l |
| Form | Rund |
| Type | Vaskeflaske B |
| Til brug med (udstyr) | Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer |