Få mere at vide
Thermo Scientific™ Wellwash™ og Wellwash™ Versa™ Mikroplade Strip Washer: Flasker
Artikelnummer. 11727996 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
4 l
9 l
Produkttype:
Affaldsflaske
Skylleflaske
Vask Flaske A
Vaskeflaske
Vaskeflaske B
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Produkttype Pakningsstørrelse
11727996 2 l Affaldsflaske Hver
11708006 4 l Vaskeflaske B Hver
11737996 4 l Affaldsflaske Hver
11797996 4 l Vask Flaske A Hver
11718006 4 l Skylleflaske Hver
11758006 9 l Affaldsflaske Hver
11777996 2 l Skylleflaske Hver
11767996 2 l Vaskeflaske B Hver
11747996 2 l Vaskeflaske Hver
11757996 2 l Vask Flaske A Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11727996 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N10806
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tilbehør til Fisher Scientific Wellwash og Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
Til brug med Fisher Scientific Wellwash og Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
  • Erstat flasker i forskellige størrelser for ekstra bekvemmelighed
  • Vaske- og affaldsflasker inkluderer væskeniveausensorer
  • 4L vaske- og 9L affaldsflasker fås til automatiseringsapplikationer
ELISA-baserede assays, cellevask
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Hætte med slange og væskeniveausensorer
Kapacitet (engelsk) 67,62 oz.
Kapacitet (metrisk) 2 l
Til brug med (udstyr) Wellwash Mikroplade Strip Washer
Produkttype Affaldsflaske