Få mere at vide
Thermo Scientific™ Wellwash™ og Wellwash™ Versa™ Mikroplade Strip Washer: Flasker
Artikelnummer. 11708006 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
4 l
9 l
Type:
Affaldsflaske
Skylleflaske
Vaskeflaske
Vaskeflaske A
Vaskeflaske B
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Type unitSize
11708006 4 l Vaskeflaske B Hver
11737996 4 l Affaldsflaske Hver
11797996 4 l Vaskeflaske A Hver
11718006 4 l Skylleflaske Hver
11758006 9 l Affaldsflaske Hver
11777996 2 l Skylleflaske Hver
11767996 2 l Vaskeflaske B Hver
11727996 2 l Affaldsflaske Hver
11747996 2 l Vaskeflaske Hver
11757996 2 l Vaskeflaske A Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11708006 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N10812
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til Fisher Scientific Wellwash og Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
Til brug med Fisher Scientific Wellwash og Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer
  • Erstat flasker i forskellige størrelser for ekstra bekvemmelighed
  • Vaske- og affaldsflasker inkluderer væskeniveausensorer
  • 4L vaske- og 9L affaldsflasker fås til automatiseringsapplikationer
ELISA-baserede assays, cellevask
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Hætte med slange og væskeniveausensorer
Kapacitet (engelsk) 135,25 oz.
Kapacitet (metrisk) 4 l
Form Rund
Type Vaskeflaske B
Til brug med (udstyr) Wellwash Versa Mikroplade Strip Washer