Få mere at vide
Fisherbrand™ Vandafvisende, stødafvisende stopur
Artikelnummer. 11779825 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tidsområde:
24 timer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tidsområde Pakningsstørrelse
11779825 24 timer Hver
1 options
Artikelnummer. 11779825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00 DKK
    133.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.41 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • Instruktion
  • Batteri
  • Snor
NIST sporbarhed sikrer kvalitet og nøjagtighed. Fisherbrand Vandafvisende, stødafvisende stopur er et digitalt kvarts-LCD-stopur til generelle formål med O-ringforseglet ABS-plastikkasse og er ideelt til hårdt brug.
  • Tider til 24 timer med en opløsning på 0,01 af et sekund
  • Indeholder single-action, time-out, kumulativ split og kontinuerlig timing
  • Viser tidspunkt på dagen i dato og ugedag
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Produkttype Vand- og stødafvisende stopur
Tidsområde 24 timer
Alarmer Hørbar
Nøjagtighed 0.0001
Opløsning 0,01 sek.
Vise LCD
Materiale ABS-plast
Dimensioner (L x B x H) 2,12 x 2,37 x 0,5 tommer. (5,4 x 6 x 1,27 cm)
Længde (engelsk) 2,12 tommer.
Længde (metrisk) 5.4 cm
Bredde (engelsk) 2,37 tommer.
Bredde (metrisk) 6 cm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 1.27 cm
Vægt (engelsk) 1 oz.
Vægt (metrisk) 0.028 kg
Inkluderer 2 års batteri, snor og instruktioner
Til brug med (applikation) Ideel til laboratorie- eller plantebrug
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST