Få mere at vide
Fisherbrand™ Vægmonteret ur, kalender og termometer
Artikelnummer. 11795833 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Vise:
LCD-skærm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vise Pakningsstørrelse
11795833 LCD-skærm Hver
1 options
Artikelnummer. 11795833
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 DKK
    595.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 754.03 DKK
    55% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
To AAA-batterier, vægmontering
Højteknologisk design ser godt ud i ethvert videnskabeligt klasseværelse eller kontor.
  • Læs klokkeslæt, dato og temperatur med ét blik på den store 6,5x 3,75 tommer skærm
  • Tiden kan vises i 12-timers AM/PM eller 24-timers international tid
  • Temperaturen er° C/° F valgbar
  • Kalender viser måned, dato og ugedag
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Produkttype Kalender termometer ur
Nøjagtighed 0.0001
Opløsning 1 sek.
Vise LCD-skærm
Batteritype AAA
Temperaturområde (engelsk) 23 °F til 122 °F
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +50 °C
Temperaturopløsning 0,5°
Dimensioner (L x B) 9,25 x 10 tommer. (23,5 x 25,4 cm)
Længde (engelsk) 9,25 tommer.
Længde (metrisk) 23.5 cm
Bredde (engelsk) 10 tommer
Bredde (metrisk) 25.4 cm
Dybde (engelsk) 1 tomme
Dybde (metrisk) 2.54 cm
Vægt (engelsk) 19 oz.
Vægt (metrisk) 0.53 kg
Inkluderer Tre AAA-batterier, vægmontering
Til brug med (applikation) Højteknologisk design ser godt ud i ethvert videnskabeligt klasseværelse eller kontor
Mængde Hver
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST