Få mere at vide
Fisherbrand™ Vortex Mixer Tilbehør: Mikrobrønds pladeholder
Artikelnummer. 15796949 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
96-brønds plader/dybe brønde blokke af vortex mixer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
15796949 96-brønds plader/dybe brønde blokke af vortex mixer Hver
1 options
Artikelnummer. 15796949
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Fisherbrand vortex mixere.
Også kompatibel med andre producenter' modeller; kontakte din Fisher Scientific Kundeservicerepræsentant for detaljer.
  • Til blanding af 96-brøndsplader eller dybbrøndsblokke
  • Kræver indsatsholder (02-215-3910)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mikropladeholder
Til brug med (applikation) 96-brønds plader/dybe brønds blokke af vortex mixer
Til brug med (udstyr) 96-brønds plader/dybe brønde blokke af vortex mixer
Antal stillinger 96
Kræver Indsæt holder