Få mere at vide
Fisherbrand™ Vortex Mixer Tilbehør: Mikrorørsholder
Artikelnummer. 15706959 Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Vortex mixer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15706959
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Fisherbrand vortex mixere.
Også kompatibel med andre producenter' modeller; kontakte din Fisher Scientific Kundeservicerepræsentant for detaljer.
  • Blander 1,5 til 2,0 ml rør
  • Kræver indsatsholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 1.5 mL
Produkttype Mikrorørsholder
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (229 x 229 mm)
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 229 mm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 229 mm
Til brug med (udstyr) Vortex mixer
Antal stillinger 12