Få mere at vide
Fisherbrand™ Vortex mixer tilbehørssæt
Artikelnummer. p-4888453 Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Mikrorørssæt
Skummikrorør og mikrobrøndpladesæt med holder
Skumrørholdersæt med holder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15726949
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Fisherbrand vortex mixere.
Også kompatibel med andre producenters modeller; kontakte din Fisher Scientific Kundeservicerepræsentant for detaljer.
Skummikrorør og mikrobrøndpladeholdersæt med holder
  • Inkluderer en mikrorørholder, en mikrobrøndpladeholder og en indsatsholder (kat. nr. 02-215-386, -387, -391)
Skumrørholdersæt med holder
  • Inkluderer 3 rørholdere (til 9-13 mm, 14-19 mm og 20-25 mm rør), en flad skumindsats, to beholderseler og en indsatsholder (Kat. nr. 02-215-393, -394, -395, -397, -392, -391)
Mikrorørssæt:
  • Blander (48) 0,25 til 2 ml mikrorør; inkluderer skumindsats og indsatsholder
Mikrobrøndpladesæt:
  • Til blanding af 96-brøndsplader eller dybe brøndblokke; inkluderer skumindsats og indsatsholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 0,25 til 2 ml
Produkttype Skummikrorør og mikrobrøndpladesæt med holder
Til brug med (udstyr) Vortex mixer
Inkluderer En mikrorørholder, en mikrobrøndpladeholder og en indsatsholder
Antal stillinger 48