Få mere at vide
Fisherbrand™ Vortex mixer tilbehørssæt
Artikelnummer. 15766959 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
Mikrorørssæt
Skum-mikrorør og mikrobrøndplade-kit med bøjle
Skumrørholder-kit med retainer
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15766959 Mikrorørssæt Hver
15726949 Skum-mikrorør og mikrobrøndplade-kit med bøjle Hver
15756939 Skumrørholder-kit med retainer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15766959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    823.00 DKK
    570.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 252.84 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med relevante Fisherbrand vortex-mixere.
Skum-mikrorør og mikrobrøndpladeholder-kit med retainer
  • Indeholder en mikrorørholder, en mikrobrøndpladeholder og en indsatsholdere (Kat. nr. 02-215-386, -387, -391)
Skumrørholder-kit med bøjle
  • Indeholder 3 rørholdere (til 9-13 mm, 14-19 mm og 20-25 mm rør), en flad skumindsats, to beholdere og en indsatsholdere (Cat. Nr. 02-215-393, -394, -395, -397, -392, -391)
Mikrorør-sæt:
  • Mixer (48) 0,25 til 2 ml mikrorør; inkluderer skumindsats og indsatsholder.
Mikrobrøndplade-kit:
  • Til blanding af 96-brøndplader eller dybe brøndblokke; inkluderer skumindsats og indsatsholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 0,25 til 2 ml
Produkttype Mikrorørssæt
Til brug med (udstyr) Vortex mixer
Inkluderer Blander (48) 0,25 til 2 ml mikrorør; skumindsats og indsatsholder
Antal stillinger 48