Få mere at vide
Fisherbrand™ Vortex mixer tilbehørssæt
Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Mikrorørssæt
Skummikrorør og mikrobrøndpladesæt med holder
Skumrørholdersæt med holder
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Også kompatibel med andre producenters modeller; kontakte din Fisher Scientific Kundeservicerepræsentant for detaljer.
Skummikrorør og mikrobrøndpladeholdersæt med holder
- Inkluderer en mikrorørholder, en mikrobrøndpladeholder og en indsatsholder (kat. nr. 02-215-386, -387, -391)
Skumrørholdersæt med holder
- Inkluderer 3 rørholdere (til 9-13 mm, 14-19 mm og 20-25 mm rør), en flad skumindsats, to beholderseler og en indsatsholder (Kat. nr. 02-215-393, -394, -395, -397, -392, -391)
- Blander (48) 0,25 til 2 ml mikrorør; inkluderer skumindsats og indsatsholder
- Til blanding af 96-brøndsplader eller dybe brøndblokke; inkluderer skumindsats og indsatsholder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Skumrørholdersæt med holder |
| Til brug med (udstyr) | Vortex mixer |
| Inkluderer | Holder til 9 til 13 mm, 14 til 19 mm og 20 til 25 mm rør, flad indsats, karsele, indsatsholder |