Få mere at vide
Fisherbrand™ Vortex mixer tilbehør, kophoved
Artikelnummer. 15776949 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vortex mixer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15776949 Vortex mixer Hver
1 options
Artikelnummer. 15776949
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Fisherbrand vortex mixere.
Også kompatibel med andre producenters modeller; kontakte din Fisher Scientific Kundeservicerepræsentant for detaljer.
  • Designet til at blande et rør ad gangen
Designet til at blande et rør ad gangen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Udskiftning af kophoved
Til brug med (udstyr) Vortex mixer