Få mere at vide
Fisherbrand™ Vortex Mixer Head Cover
Artikelnummer. 15766949 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vortexblander
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
15766949 Vortexblander Hver
1 options
Artikelnummer. 15766949
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Fisherbrand vortex mixere.
Også kompatibel med andre producenters modeller; kontakte din Fisher Scientific Kundeservicerepræsentant for detaljer.
  • Gummihoved (76 mm) 02-215-382 bruges sammen med 76 mm hoveddæksel 02-215-383 til blanding af bægerglas, kolber og uregelmæssigt formede genstande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hoveddæksel
Til brug med (udstyr) Vortexblander