Få mere at vide
Fisherbrand™ Vortex mixer tilbehør: Hoved- og hoveddæksel
Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Fisherbrand Vortex mixer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug med Fisherbrand vortex mixere.
Også kompatibel med andre producenters modeller; kontakte din Fisher Scientific Kundeservicerepræsentant for detaljer.
- 3 tommer. Hoved tillader let berøring blanding af bægre og kolber
- Hoveddæksel glider over toppen af hovedet, ideelt —til beholdere med ulige former
- Head With Rubber Cover er designet til at blande uregelmæssige genstande
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hoved med dæksel |
| Diameter (metrisk) | 76 mm |
| Til brug med (udstyr) | Fisherbrand Vortex mixer |
| Inkluderer | Hoved, gummibetræk |