Få mere at vide
Fisherbrand™ Vortex Mixer Tilbehør: Skumindsatssæt
Artikelnummer. 15716949 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Rørstørrelse:
20 til 25 mm
9 til 13 mm
9 til 13 mm, 14 til 19 mm, 20 til 29 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rørstørrelse Pakningsstørrelse
15716949 20 til 25 mm Hver
15796939 9 til 13 mm Hver
15706949 9 til 13 mm, 14 til 19 mm, 20 til 29 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15716949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00 DKK
    169.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 56.77 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Fisherbrand vortex mixere.
Også kompatibel med andre producenter' modeller; kontakte din Fisher Scientific Kundeservicerepræsentant for detaljer.
Foam Insert Variety Pack
  • Inkluderer skumindsatser til følgende: 9 til 13 mm rørholder, 14 til 19 mm rørholder, 20 til 29 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørstørrelse 20 til 25 mm
Produkttype Skumindsatssæt
Materiale Skum
Til brug med (udstyr) 20 til 25 mm rør med digital og analog mini vortex mixer