Få mere at vide
Fisherbrand™ Vortex Mixer Tilbehør: Skumindsatssæt
Artikelnummer. 15706949 Shop alle Fisherbrand produkter
Rørstørrelse:
20 til 25 mm
9 til 13 mm
9 til 13 mm, 14 til 19 mm, 20 til 29 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15706949
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Fisherbrand vortex mixere.
Også kompatibel med andre producenter' modeller; kontakte din Fisher Scientific Kundeservicerepræsentant for detaljer.
Foam Insert Variety Pack
  • Inkluderer skumindsatser til følgende: 9 til 13 mm rørholder, 14 til 19 mm rørholder, 20 til 29 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørstørrelse 9 til 13 mm, 14 til 19 mm, 20 til 29 mm
Produkttype Skumindsatssæt
Materiale Skum
Diameter (metrisk) 14 til 19 mm
Til brug med (udstyr) 9 til 13 mm rørholder, 14 til 19 mm rørholder, 20 til 29 mm