Få mere at vide
Fisherbrand™ Vortex Mixer Tilbehør: Skumindsatssæt
Artikelnummer. 15776939 Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Blank skum indsats
Skumindsatssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15776939
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Fisherbrand vortex mixere.
Også kompatibel med andre producenter' modeller; kontakte din Fisher Scientific Kundeservicerepræsentant for detaljer.
Foam Insert Variety Pack
  • Inkluderer skumindsatser til følgende: 9 til 13 mm rørholder, 14 til 19 mm rørholder, 20 til 29 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skumindsatssæt
Til brug med (udstyr) Vortex mixer
Inkluderer 9 til 13 mm rørholder, 4 til 19 mm rørholder, 20 til 29 mm rørholder