Få mere at vide
Fisherbrand™ Beholderholdere til kraftige Vortex-blandere
Artikelnummer. 15579024 Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
125 til 250 ml
500 til 1000 ml
Produkttype:
Lille karholder
Stor karholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15579024
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med kraftige hvirvelblandere.
  • Gummiholder holder 125 og 250 ml Erlenmeyer-kolber eller 500 og 1000 ml Erlenmeyer-kolber
  • Kræver universalholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 125 til 250 ml
Produkttype Lille karholder
Materiale Gummi
Til brug med (udstyr) Kraftig vortexblander
Inkluderer Grib måtte
Antal stillinger 1
Kræver Universal holder