Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini røremaskiner
Artikelnummer. 12353067 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Model-:
Alkymist
Bakterier
Blå er god
DNA
Det periodiske system
Koffein
Krystaller
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
12353067 Bakterier Hver
11537503 Krystaller Hver
11517503 DNA Hver
11527503 Det periodiske system Hver
11507503 Alkymist Hver
11597493 Koffein Hver
12110970 Blå er god Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12353067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 DKK
    1470.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 114.01 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Linjeadapter, rørestang og instruktioner
Indeholder 1L. Fisherbrand™ Mini-omrørere har et omrøringsområde på 350 til 2000 rpm.
Vælg mellem syv finurlige toppladedesigns.
  • Omrøringsområde: 350 til 2000 o/min
  • Omrøringskapacitet: 1L
  • Maksimal kardiameter: 8,5 cm
  • Tænd LED
  • Klar, kemisk resistent nylonoverflade
  • Hård, stabil plastikbund
Ordreinfo
Samlede dimensioner: 5.625L x 5.625W x 2.375 in. H (14,3 x 14,3 x 6,6 cm); til 120-230V
garanti
Tre år
Tekniske data
Hastighed 350 til 2000 rpm
Omrøringspositioner 1
Topplademateriale Nylon
Volumen 1 L
Vise LED
Form Trekantet
Spænding 120/220 V
Diameter (metrisk) Udvendig 8.5 cm
Dimensioner (L x B x H) 5.625 x 5.625 x 2.375 tommer. (14,3 x 14,3 x 6,6 cm)
Højde (engelsk) 2.375 tommer.
Højde (metrisk) 6.6 cm
Længde (engelsk) 5.625 tommer.
Længde (metrisk) 14.3 cm
Bredde (engelsk) 5.625 tommer.
Bredde (metrisk) 14.3 cm
Elektriske krav 120-230V 50/60 Hz
Materiale Plast
Model- Bakterier
Type Omrørere