Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini røremaskiner
Artikelnummer. 11597493 Shop alle Fisherbrand produkter
Model-:
Alkymist
Bakterier
Blå er god
DNA
Det periodiske system
Koffein
Krystaller
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11597493
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Linjeadapter, rørestang og instruktioner
Indeholder 1L. Fisherbrand™ Mini-omrørere har et omrøringsområde på 350 til 2000 rpm.
Vælg mellem syv finurlige toppladedesigns.
  • Omrøringsområde: 350 til 2000 o/min
  • Omrøringskapacitet: 1L
  • Maksimal kardiameter: 8,5 cm
  • Tænd LED
  • Klar, kemisk resistent nylonoverflade
  • Hård, stabil plastikbund
Ordreinfo
Samlede dimensioner: 5.625L x 5.625W x 2.375 in. H (14,3 x 14,3 x 6,6 cm); til 120-230V
garanti
Tre år
Tekniske data
Hastighed 350 til 2000 rpm
Omrøringspositioner 1
Topplademateriale Nylon
Volumen 1 L
Vise LED
Form Trekantet
Spænding 120/220 V
Diameter (metrisk) Udvendig 8.5 cm
Dimensioner (L x B x H) 5.625 x 5.625 x 2.375 tommer. (14,3 x 14,3 x 6,6 cm)
Højde (engelsk) 2.375 tommer.
Højde (metrisk) 6.6 cm
Længde (engelsk) 5.625 tommer.
Længde (metrisk) 14.3 cm
Bredde (engelsk) 5.625 tommer.
Bredde (metrisk) 14.3 cm
Elektriske krav 120-230V 50/60 Hz
Materiale Plast
Model- Koffein
Type Omrørere