Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini røremaskiner
Shop alle Fisherbrand produkter
Model-:
Alkymist
Bakterier
Blå er god
DNA
Det periodiske system
Koffein
Krystaller
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
Includes
Linjeadapter, rørestang og instruktioner
Vælg mellem syv finurlige toppladedesigns.
- Omrøringsområde: 350 til 2000 o/min
- Omrøringskapacitet: 1L
- Maksimal kardiameter: 8,5 cm
- Tænd LED
- Klar, kemisk resistent nylonoverflade
- Hård, stabil plastikbund
Order Info
Samlede dimensioner: 5.625L x 5.625W x 2.375 in. H (14,3 x 14,3 x 6,6 cm); til 120-230V
Services
Tre år
Specifications
Specifications
| Hastighed | 350 til 2000 rpm |
| Omrøringspositioner | 1 |
| Topplademateriale | Nylon |
| Volumen | 1 L |
| Vise | LED |
| Form | Trekantet |
| Spænding | 120/220 V |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8.5 cm |
| Dimensioner (L x B x H) | 5.625 x 5.625 x 2.375 tommer. (14,3 x 14,3 x 6,6 cm) |
| Højde (engelsk) | 2.375 tommer. |
| Show More |