Få mere at vide
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ WiFi datalogging: Barometrisk tryk, med fjernunderretning
Artikelnummer. 15688085 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Fugtighedsområde:
5 til 95 %
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Fugtighedsområde Pakningsstørrelse
15688085 5 til 95 % Hver
1 options
Artikelnummer. 15688085
Forventet forsendelse: 16-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nu med GRATIS TraceableLIVE abonnementsplan (for én bruger). Den enkle, effektive og pålidelige måde at holde forbindelsen til dine kritiske miljøer på. Hold forbindelsen med live og sikker fjernovervågning, uanset hvor du går med TraceableLIVE™ WiFi-datalogging: Barometrisk tryk.
  • Fjernovervåg dine kritiske miljøer - enheder opretter forbindelse til eksisterende WiFi
  • Advarsler: høje og lave grænser for overvågede parametre, forbindelsesafbrydelse, lavt batteri
  • Ingen lokal softwareinstallation påkrævet; live datasynlighed via webbrowser eller iOS/Android mobil
  • Applikationer
  • 15-079-662 og -663: Overvåg CO2, temperatur og luftfugtighed
  • 15-079-664: Overvåger barometertryk, temperatur og fugtighed
  • Sikker SSL-krypteret datatransmission
  • Alarmmeddelelser tilgængelige via Mobile Push, E-mail og SMS sms
  • Ubegrænset skalerbarhed: bruge TraceableLIVE™ i individuelle miljøer eller et helt netværk af faciliteter
  • Multiple point kalibrering kan spores til NIST
  • TraceableLIVE abonnement påkrævet
Når opsætningen er færdig, kan du:
  • Indstil alarmparametre for enheden eksternt
  • Se de aktuelle forhold i dit laboratorium hvor som helst
  • Generer datarapporter i realtid
  • Tildel brugeradgang for hele teamet
Traceable™ Certifikat:
Flerpunktskalibrering på et individuelt nummereret sporbart certifikat, som sikrer nøjagtighed fra et ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed af målinger til SI-enhederne igennem NIST eller andre anerkendte nationale måleinstitutter (NMI), der er underskrivere af CIPM-aftalen om gensidig anerkendelse.
TraceableLIVE abonnementsmuligheder:
  • 15-710-065 1 års standardabonnement
  • 15-710-066 2 års standardabonnement
  • 15-710-067 1 års Premium abonnement
  • 15-710-068 2 års Premium abonnement
Especificaciones
Type Datalogger
Display Type Digital
Alarmtyper Mobil Push Notifikation, E-mail, SMS
Softwaretype TraceableLIVE
Certificeringer/compliance Fra et ISO/IEC 17025 (Cert. No. 1750.01) A2LA akkrediteret kalibreringslaboratorium
Model- Parametre: Barometrisk tryk, temperatur, luftfugtighed
Til brug med (applikation) Luftkvalitet, respiratoriske laboratorier, biobrændstofforskning, kontrolleret opbevaring, grønne huse
Nøjagtighed (relativ luftfugtighed) ±3% RH (5-75%), ellers± 5% RF
Nøjagtighed (temperatur) ±0,4 °C
Fugtighedsområde 5 til 95 %
Opløsning (relativ luftfugtighed) 0.01% RH
Temperaturopløsning 0,01°
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 131 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 55 °C
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.