Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Workhorse™ Termometer
Artikelnummer. 11739775 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +1300 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11739775 -50 °C til +1300 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11739775
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Måler med høj nøjagtighed. Traceable™ Workhorse™ Termometer giver skarp udlæsning i svagt eller stærkt lys og dækker et bredt temperaturområde. Den er også kompatibel med alle Type-K prober.
  • Justerbar offset på frontpanelet tillader indstilling af temperatur, intern kalibrering eller en bestemt sensor for øget nøjagtighed
  • Hold-knappen fryser displayet for at fange den aktuelle aflæsning
  • Termometer rækkevidde: -58° til +2372 °F / -50° til +1300 °C
  • Probeområde (leveres med enheden): -40 til 250 °C kontinuerligt eller 300 °C på kort sigt; accepterer alle Type-K termoelementer
  • Nøjagtighed:± 1°C + 0,75 % mellem 0° og 500 °C (32° og 932 °F; ±1 °C +1 % mellem 500° og 750 °C (932° og 1382 °F); ±1 °C + 2 % mellem 750° og 1000 °C (1382° og 1832 °F); ±3 °C + 4 % mellem 1000° og 1200 °C (1832° og 2192 °F); ±2°C ved -20° ; ±3°C ved -40°C° ; ±4°C ved -50°C°
  • Opløsning: 0,1° mellem -50° og +200° ; (ellers 1° )
  • Dimensioner: 2,75 x 5,5 x 1,25 tommer. (69 x 138 x 31 mm)
  • Vægt: 6 oz. (0,2 kg)
  • Probe dimensioner: 0,13 dia. x 5 tommer. (3 x 125 mm)
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelsk) sonde 0,13 tommer.
Diameter (metrisk) sonde 3.3 mm
Dimensioner (L x B x H) 5,5 x 2,75 x 1,25 tommer. (14 x 7 x 3,17 cm)
Til brug med (applikation) Giver en skarp udlæsning i svagt og meget stærkt lys
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Højde (metrisk) 3.17 cm
Inkluderer Type-K-sonde, bænkstativ, 9 V batteri med 150 til 200 timers kontinuerlig brugslevetid, bæretaske
Længde (engelsk) sonde 5 tommer
Længde (metrisk) 140 mm
Længde (metrisk) sonde 12.5 cm
Materiale Plast
Sondetype Type K termoelement
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 6 oz.
Vægt (metrisk) 170 g
Bredde (engelsk) 2,75 tommer
Produkttype Termometer
Længde (engelsk) 5,5''
Maks. Temperatur (engelsk) 2372 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 1300 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +2372 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +1300 °C
Kalibreret Ja
Batteritype 9 V
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital
Bredde (metrisk) 7 cm