Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Bredt rækkevidde termometer
Artikelnummer. 11719775 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-212 °C til +1200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
11719775 -212 °C til +1200 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11719775
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Traceable™ Bredt rækkevidde termometer er certificeret sporbar til ISO 9000 og andre krav.
  • Opløsning: 0,1 °C eller° F fra -200° til 640° ellers 1° ; målerens nøjagtighed± 1 °C
  • Stor, 0,5 tommer. (1,3 cm) høj LCD er let at læse
  • Minimum og maksimum aflæsninger kan genkaldes øjeblikkeligt
  • Enheden har baggrundsbelyst display og timer
  • Anvender J, K, T-prober; computer output
  • Leveres med Type-K sonde i rustfrit stål med håndtag
  • Størrelse: 2,75 x 7 x 1,25 tommer. (6,98 x 17,78 x 3,17 cm)
  • Vægt: 7 oz. (198,44 g)
Valgfrit tilbehør: AC Adapter (15-079-650) kan købes separat for at muliggøre kontinuerlig brug af instrumentet.
Ordreinfo
Kemikaliebestandigt, slagfast ABS-plastikhus måler 3,5 L x 1,25 B x 5,5 in. H (8,9 x 3,2 x 14 cm). Medfølgende sonde er 0,12 dia. x 9 tommer. L (3,2 mm x 23 cm), med 40 tommer. L (102 cm) kabel; til udskiftningssonde bestilles 15-078-2B. Accepterer også lavpris Type-K Beaded Probe (15-077-45). Tilbehørssonde til overflademålinger fås også. Se 15-078-2A.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Til brug med (applikation) Måling af temperatur i væsker, luft/gas og halvfaste stoffer
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Højde (metrisk) 3.17 cm
Inkluderer 9 V batteri, rustfrit stål, tredobbelt Type-K termoelementsonde med håndtag til halvfaste, flydende eller luft/gassystemer
Længde (metrisk) 70 mm
Materiale ABS-plast
Sondetype Type K termoelement
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 6,5 oz.
Vægt (metrisk) 184 g
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 2200 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 1200 °C
Min. Temperatur (engelsk) -350 °F
Min. Temperatur (metrisk) -212 °C
Temperaturområde (engelsk) -350 °F til +2200 °F
Temperaturområde (metrisk) -212 °C til +1200 °C
Kalibreret Ja
Batteritype 9 V
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 8 cm