Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Vandtæt/damptæt timer
Artikelnummer. 15359433 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tidsområde:
99 min. 59 sek.
Artikelnummer. Tidsområde
15359433 99 min. 59 sek.
1 options
Artikelnummer. 15359433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00 DKK
    197.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 47.82 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Bruges i fødevare-/drikkelaboratorier, vådlaboratorier, vaskeområder og til akvakultur, miljøer med høj luftfugtighed, feltarbejde.
Fisher Scientific™ Traceable™ Vandfast/dampsikker timer bruges i fødevare-/drikkelaboratorier, vådlaboratorier, vaskeområder samt til akvakultur, højluftsfugtige miljøer og feltarbejde.
  • Resolution: 1 sekund.
Tekniske data
Produkttype Vandtæt/damptæt timer
Tidsområde 99 min. 59 sek.
Alarmer Audible
Nøjagtighed 0.0001
Opløsning 1 sek.
Vise Digital
Vægt (engelsk) 2,75 oz.
Vægt (metrisk) 77.96 g
Inkluderer Stativ, aftageligt sugekop, batteri, sporbart certifikat
Til brug med (applikation) Anvendelser i fødevare-/drikkelaboratorier, vådlaboratorier, vaskeområder, akvakultur, miljøer med høj luftfugtighed, feltarbejde
Certificeringer/compliance NIST