Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Vandtætte/stødsikre stopure
Artikelnummer. p-204119 Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
2 års Silver Oxide batteri, slidstærkt ABS plastik etui, snor, instruktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11755833
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
To års sølvoxidbatteri, slidstærkt ABS plastik etui, snor, instruktioner
Digitalt stopur. Vælg mellem en vandtæt/stødsikker model eller en vand-/stødsikker model.
Vælg mellem en vandtæt/stødsikker model eller en vand-/stødsikker model. Fisher Scientific™ Traceable™ Vandtætte/stødsikre stopure viser klokkeslæt til den anden, AM/PM, dato og ugedag og er ideelle til laboratorie- eller plantebrug.
Begge enheder varer op til 24 timer. Med single-action, time-in/time-out, kumulativ split og kontinuerlig timing. Opløsningen er 0,01 sekund i de første 30 minutter; enheder fortsætter derefter timingen til 23 timer, 59 minutter, 59 sekunder i intervaller på 1 sekund.
  • Alarm på dagen
  • Cifrene er 0,375 tommer høje
  • O-ring forseglet med slidstærk ABS plastikkasse
  • Enhed 06-662-56 er vandtæt til tre atmosfærer
  • Nøjagtighed er 0,01 %
  • Dimensioner: 2,12 L x 2,75 W x 0,5 in.H (5,4 x 6 x 1,3 cm)
  • Nettovægt: 1 oz. (28 g)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Produkttype Vand- og stødafvisende stopur
Tidsområde 24 hr.
Alarmer Tid på dagen
Nøjagtighed 0.0001
Opløsning 0,01 sek.
Vise LCD
Oversigt Vandtæt til tre atmosfærer
Materiale ABS Plastic Case
Batteritype 2 Year Silver Oxide
Dimensioner (L x B x H) 2,12 x 2,37 x 0,5 tommer. (5,4 x 6 x 1,3 cm)
Længde (engelsk) 2,12 tommer.
Længde (metrisk) 5.4 cm
Bredde (engelsk) 2,37 tommer.
Bredde (metrisk) 6 cm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (engelsk) Display 0,375 tommer
Højde (metrisk) 1.3 cm
Højde (metrisk) skærm 0.95 cm
Vægt (engelsk) 1 oz.
Vægt (metrisk) 0.028 kg
Inkluderer 2 års Silver Oxide batteri, slidstærkt ABS plastik etui, snor, instruktioner
Til brug med (applikation) Ideel til laboratorie- eller plantebrug
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST