Indeholder
Bæretaske, 9V batteri, type K perlesonde med 4 fod kabel, sporbart certifikat
Teknisk avanceret, hurtig læsning Fisher Scientific™ Traceable™ Vandtæt K-termometer bruger alle Type K termoelementsonder.
- Skift fra° F til° C med et tryk på en knap
- Skærmopdateringer 2,5 gange i sekundet
- Stødsikker ABS-plastkonstruktion
- Genkalder minimum og maksimum temperaturaflæsninger
- Differentialfunktion viser forskellen i temperatur fra et sætpunkt
- Jumbo-størrelse, 0,62 in. høje cifre kan læses fra 10 in. væk
- Baggrundsbelysningsknap tillader læsning i mørke områder
- Hold-knappen fryser displayet for at fange den aktuelle aflæsning
- Omskifteligt område: -200 til +1000 °C (-328 til +2372 °F)
- Probeområde (leveres med enheden): -40 til 250 °C kontinuerligt eller 300 °C på kort sigt; accepterer alle Type-K termoelementer
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Dimensioner (L x B x H) | 7,25 x 3 x 1,25 tommer. (18,4 x 7,6 x 3,17 cm) |
| Til brug med (applikation) | Vandtæt til at forsegle fugt, stopper snavs, støv, dampe og vand |
| Højde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Højde (metrisk) | 3.17 cm |
| Inkluderer | Bæretaske, 9V batteri, type K perlesonde med 4 fod kabel, sporbart certifikat |
| Længde (engelsk) Kabel | 48 tommer |
| Længde (metrisk) | 184 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 121.92 cm |
| Materiale | ABS-plast |
| Vis mere |