Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Vandtæt indendørs/udendørs ur
Artikelnummer. 15263966 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Vise:
Analog
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vise Pakningsstørrelse
15263966 Analog Hver
1 options
Artikelnummer. 15263966
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Traceable™ Vandtæt indendørs/udendørs ur er ideelt til vaskeområder og barske miljøer.
  • Læsbar fra 15 fod
  • O-ring forseglet vandtæt/støvtæt ABS slagfast kabinet
  • Klar blå, fejende sekundviser med 0,01 % kvartskrystal-nøjagtighed og urvisere i moderne stil
  • Skivens diameter: 5 tommer. (12,7 cm)
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST .
Tekniske data
Produkttype Vandtæt indendørs/udendørs ur
Nøjagtighed 0.01%
Opløsning 1 sek.
Vise Analog
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +104 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +40 °C
Diameter (engelsk) Ydre 7 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 17.8 cm
Vægt (engelsk) 12 oz.
Vægt (metrisk) 0.34 kg
Inkluderer AA batteri, vægbeslag og skrue
Til brug med (applikation) Ideel til vaskeområder og barske miljøer
Mængde 1 stk.
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST